Learn More
Sal sódica de N-bencilideno-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylidene-L-alanine Sodium Salt |
| CAS | 113806-26-1 |
| Fórmula molecular | C10H10NNaO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-Phenylmethylene)-L-alanine Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2.Na/c1-8(10(12)13)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-8H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](N=Cc1ccccc1)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-(bencilidenoamino)propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 199.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0609 |