Learn More
Éster etílico de N-bencilideno-DL-fenilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylidene-DL-phenylglycine Ethyl Ester |
| CAS | 77290-52-9 |
| Fórmula molecular | C17H17NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | alpha-[(Phenylmethylene)amino]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2/c1-2-20-17(19)16(15-11-7-4-8-12-15)18-13-14-9-5-3-6-10-14/h3-13,16H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(N=Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(bencilidenoamino)-2-fenilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1259 |