Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine, 97%
Código de producto. 15460847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15460847 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15460847 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L17304.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzylidene-1,1-dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine
CAS 4117-09-3
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 135°C (0.3 mmHg)
Fórmula molecular C7H13Br
Número MDL MFCD00151999
Cantidad 5 g
Beilstein 2940979
Sinónimo 7-bromo-1-heptene, 1-heptene, 7-bromo, bromo-7 heptene-1, 7-bromo-heptene, 7-bromo-l-heptene, 1-bromo-6-heptene, acmc-2097en, ksc235k6r
Clave InChI GNYDYUQVALBGGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCCCCCBr
Nombre IUPAC 7-bromohept-1-eno
Peso molecular (g/mol) 177.09
PubChem CID 524450
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.34
Porcentaje de pureza 97%