Learn More
Clorhidrato de N-benzilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388206 25 g 25 g
11378206 5 g 5 g
11398206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15200.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7689-50-1 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7689-50-1
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD00156934
Clave InChI BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylglycine hydrochloride, benzylaminoacetic acid hydrochloride, 2-benzylamino acetic acid hydrochloride, bzl-gly-oh.hcl, n-benzylglycine hcl, bz-gly-oh.hcl, n-benzyl glycine hydrochloride, bzl-gly-oh inverted exclamation mark currencyhcl, benzylamino acetic acid hydrochloride, glycine, n-phenylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 2756624
Nombre IUPAC Ácido 2-(bencilamino)acético;clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylglycine hydrochloride
Punto de fusión ∽220°C (decomposition)
Beilstein 3915652
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza ≥98%