Learn More
Éster de etilo de N-Benzilglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308286 25 g 25 g
11318286 100 g 100 g
11328286 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15496.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
N-Benzylglycine ethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster etílico de N-Benzilglicina es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6436-90-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00009174
Clave InChI ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
Nombre IUPAC 2-(benzilamino)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylglycine ethyl ester
Punto de ebullición 102°C to 104°C (1mmHg)
Índice de refracción 1.5053
Beilstein 2104816
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Densidad 1.048
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%