Learn More
Éster etílico de N-bencilglicina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10172940 50 g Frasco de vidrio 50 g
10040700 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105950500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6436-90-4
Fórmula molecular C11H15NO2
Peso molecular (g/mol) 193.25
Número MDL MFCD00009174
Clave InChI ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
Nombre IUPAC 2-(benzilamino)acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylglycine ethyl ester
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 140°C to 142°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.5045 to 1.5065
Cantidad 50 g
Beilstein 12, 1060
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido