Learn More
N-benciglicina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338256 5 g 5 g
11348256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15368.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17136-36-6 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17136-36-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00190772
Clave InChI KGSVNOLLROCJQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylglycine, 2-benzylamino acetic acid, n-benzyl glycine, glycine, n-phenylmethyl, n-phenylmethyl glycine, benzylglycine, benzylamino acetic acid, n-benzylglycin, bzl-gly-oh
PubChem CID 86965
Nombre IUPAC Ácido 2-(bencilamino)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylglycine
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Beilstein 2209788
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥98%