Learn More
N-bencilformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylformamide |
| CAS | 6343-54-0 |
| Fórmula molecular | C8H9NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Benzylformamide, N-Formylbenzylamine, NSC 16247 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H,9,10) |
| SMILES | O=CNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencilformamida |
| Peso molecular (g/mol) | 135.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0684 |