Learn More
N-bencilformamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440148 100 g 100 g
11420148 5 g 5 g
11430148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23722.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6343-54-0 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6343-54-0
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD00003281
Clave InChI IIBOGKHTXBPGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl formamide, n-phenylmethyl formamide, n-benzyl-formamide, unii-l363d92elk, formamide, n-phenylmethyl, formamide,n-phenylmethyl, chembl46293, n-benzyl formamide, n-benzylcarboxamide, n-formylbenzylamine
PubChem CID 80654
ChEBI CHEBI:41117
Nombre IUPAC N-bencilformamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylformamide
Punto de fusión 60°C to 61°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%