Learn More
N-benciletilendiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monobenzylethylendiamine |
| CAS | 4152-09-4 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Monobenzylethylendiamine, Benzylpenicillin Benzathine Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2 |
| SMILES | NCCNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N'-benciletano-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1157 |