Learn More
N-benciletanolamina, TRC
Código de producto. 30343182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343182 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30343182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27644550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylethanolamine
CAS 104-63-2
Fórmula molecular C9H13NO
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
SMILES OCCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(bencilamino)etanol
Peso molecular (g/mol) 151.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0997