Learn More
N-benciletanolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylethanolamine |
| CAS | 104-63-2 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(N-Benzylamino)ethanol, 2-[(Phenylmethyl)amino]ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)amine, Benzylaminoethanol, Benzylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzenemethanamine, N-(2-Hydroxyethyl)benzylamine, N-Benzyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-2-hydroxyethylamine, N-Benzylaminoethanol, N-Benzylethanolamine, NSC 11271, NSC 177008, NSC 60267 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2 |
| SMILES | OCCNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(bencilamino)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |