Learn More
N-benciletanolamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10457090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10457090 500 mL 500 ml
10244560 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10457090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105945000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-63-2 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-63-2
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.21
Número MDL MFCD00002840
Clave InChI XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylethanolamine, 2-benzylamino ethanol, benzylaminoethanol, benzylethanolamine, ethanol, 2-phenylmethyl amino, 2-benzylamino ethan-1-ol, benzyl ethanolamine, n-benzyle ethanol amine, ethanol, 2-benzylamino, unii-48121ms9jm
PubChem CID 4348
Nombre IUPAC 2-(bencilamino)etanol
SMILES OCCNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylethanolamine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 153.0°C to 156.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CH2OH
Índice de refracción 1.5420 to 1.5440
Cantidad 500 mL
Beilstein 12, 1040
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzylethanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.