Learn More
N-benciletanamina (benciletilamina), Mikromol™
Código de producto. 30050119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050119 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050119 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0035.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-benciletanamina (benciletilamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
CAS 14321-27-8
Nombres de analitos o componentes N-Benzylethanamine (Benzylethylamine)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C9 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etilefrine Hydrochloride Imp. F (EP), Etilefrine Imp. F (EP), N-Benzylethanamine, Benzylethylamine, Etilefrine Hydrochloride Impurity F, Etilefrine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-2-10-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3
SMILES CCNCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-benciletanamina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135,1048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.