Learn More
N-Benzildimetilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
5000 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444843 1000 mL 1000 ml
11454843 250 mL 250 ml
11464843 5000 mL 5000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12191.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.74€
    77.65€ / 1000 ml
    Ahorro 16.09€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-83-3 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilbenzilamina se utiliza en la preparación del seleniuro de bis[(N,N-dimetilamino)bencilo]. Actúa como catalizador en la reacción de curado de formulaciones de éter diglicidílico de bisfenol A y anhídrido tetrahidroftálico. Se somete a la ortometalación dirigida con litio de butilo. Reacciona con el yoduro de metilo para obtener sal de amonio, que se utiliza como catalizador de transferencia de fase. Además, se utiliza como catalizador para la formación de espumas de poliuretano y resinas epoxídicas.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-83-3
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008329
Clave InChI XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylbenzylamine, benzyldimethylamine, n-benzyldimethylamine, dimethylbenzylamine, bdma, benzenemethanamine, n,n-dimethyl, benzyl-n,n-dimethylamine, n-phenylmethyl dimethylamine, n,n-dimethylbenzenemethanamine, araldite accelerator 062
PubChem CID 7681
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-fenilmetanamina
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyldimethylamine
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.9
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.501
Cantidad 1000 mL
Número UN UN2619
Beilstein 1099620
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza ≥98%