Learn More
N-bencildiacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyldiacetamide |
| CAS | 3027-02-9 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzyldiacetamide, N,N-Diacetylbenzylamine, N-Acetyl-N-(phenylmethyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-9(13)12(10(2)14)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)N(Cc1ccccc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-acetil-N-bencilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |