Learn More
N-bencilciclohexanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylcyclohexanamine |
| CAS | 4383-25-9 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11H2 |
| SMILES | C(NC1CCCCC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencilciclohexanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.297 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.152 |