Learn More
N-bencilbenzamida, TRC
Código de producto. 30334877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334877 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30334877 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB130198500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylbenzamide
CAS 1485-70-7
Fórmula molecular C14H13NO
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c16-14(13-9-5-2-6-10-13)15-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2,(H,15,16)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC N-bencilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 211.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997