Learn More
N-bencilbenzamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164350 25 g Frasco de plástico 25 g
10068731 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10164350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191170250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1485-70-7 | C14H13NO | 211.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1485-70-7
Fórmula molecular C14H13NO
Peso molecular (g/mol) 211.26
Número MDL MFCD00003070
Clave InChI LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
PubChem CID 73878
Nombre IUPAC N-bencilbenzamida
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylbenzamide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104.0°C to 107.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CONHCH2C6H5
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Benzylbenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.