Learn More
N-bencilanilina, TRC
Código de producto. 30346438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346438 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30346438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB22494025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Fórmula molecular C13 H13 N
Cantidad 25 g
Sinónimo N-Benzylaniline, Benzylphenylamine, N-Benzyl-N-phenylamine, Benzylaniline, N-Benzylbenzenamine, N-Benzylphenylamine, N-Phenyl-N-benzylamine, N-Phenylbenzenemethanamine, NSC 147284, Phenylbenzylamine, N-Phenylbenzylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMILES C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencilanilina
Peso molecular (g/mol) 183.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.1048