Learn More
N-bencilanilina, Mikromol™
Código de producto. 30052222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052222 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052222 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0171.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-bencilanilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylaniline
CAS 103-32-2
Nombres de analitos o componentes N-Benzylaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H13 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Benzylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
SMILES C(Nc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencilanilina
Peso molecular (g/mol) 183.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,1048 g/mol