Learn More
N-Bencilaminoacetaldehído dietil acetal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11471488 25 g 25 g
11451488 1 g 1 g
11461488 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11471488 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13841.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 61190-10-1 | C13H21NO2 | 223.316 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61190-10-1
Fórmula molecular C13H21NO2
Peso molecular (g/mol) 223.316
Número MDL MFCD00051599
Clave InChI SXFVQTYQHWRYOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal, benzyl 2,2-diethoxyethyl amine, n-benzyl-n-2,2-diethoxyethyl amine, 2,2-diethoxyethyl benzylamine, acmc-20ak6r, benzylaminoacetaldehyde diethylacetal, benzyl-2,2-diethoxy-ethyl-amine, benzylamino-acetaldehyde diethyl acetal, n-benzyl 2-aminoacetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 521961
Nombre IUPAC N-bencil-2,2-dietoxietanamina
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CC=C1)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Punto de ebullición 115°C to 117°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 25 g
Beilstein 2694610
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.32
Porcentaje de pureza 96%