Learn More
N-Bencilacrilamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11327776 1 g 1 g
11337776 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11327776
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11450.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13304-62-6 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13304-62-6
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD00015333
Clave InChI OHLHOLGYGRKZMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzylacrylamide, 2-propenamide, n-phenylmethyl, n-benzyl acrylamide, acmc-20ak6s, enamine_005841
PubChem CID 139428
Nombre IUPAC N-bencilprop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylacrylamide
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2690053
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 96%