Learn More
N-Bencilacetamida, TRC
Código de producto. 30005734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005734 1 g 1 g
30011289 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2263151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-46-5
Fórmula molecular C9 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 149.19
Sinónimo N-(Phenylmethyl)acetamide, N-Benzylacetamide, Lacosamide Imp. G (Pharmeuropa), Acetamide, N-(phenylmethyl)-, Acetamide, N-benzyl- (6CI,7CI,8CI), N-Acetylbenzylamine, NSC 8065
Nombre IUPAC N-benzilacetamida
SMILES CC(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzylacetamide
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-8(11)10-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841