Learn More
N-bencil-terc-butilamina, Mikromol™
Código de producto. 17912556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912556 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17912556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0440.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-bencil-terc-butilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-tert-butylamine
CAS 3378-72-1
Nombres de analitos o componentes N-Benzyl-tert-butylamine
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C11 H17 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Benzyl-tert-butylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencilo-2-metilpropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 163.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,1361 g/mol