Learn More
N-Bencilo-terc-butilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394474 25 g 25 g
11304484 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01146.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3378-72-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
N-Benzyl-tert-butylamine, is used as a protected amine. It aids in the oxidation to the corresponding hydroxylamine and nitrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-bencilo-terc-butilamina se utiliza como amina protegida. Ayuda en la oxidación de la correspondiente hidroxilamina y de la nitrona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3378-72-1
Fórmula molecular C11H17N
Peso molecular (g/mol) 163.264
Número MDL MFCD00008798
Clave InChI DLSOILHAKCBARI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tert-butyl benzylamine, n-tert-butylbenzylamine, n-benzyl-tert-butylamine, tert-butylbenzylamine, n-t-butylbenzylamine, benzenemethanamine, n-1,1-dimethylethyl, benzyl tert-butyl amine, tert-butyl benzylamine, t-butylbenzylamine, n-1,1-dimethylethyl benzylamine
PubChem CID 76908
Nombre IUPAC N-bencilo-2-metilpropan-2-amina
SMILES CC(C)(C)NCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-tert-butylamine
Punto de fusión -30°C to -25°C
Densidad 0.899
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Fórmula lineal C6H5CH2NHC(CH3)3
Índice de refracción 1.497
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 507464
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.27
Porcentaje de pureza 96%