Learn More
N-bencil-terc-butil-d9-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-tert-butylamine-D9 (tert-butyl-D9) |
| CAS | 1060688-77-8 |
| Fórmula molecular | C11 D9 H8 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, N-[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]- (ACI), N-[1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]benzenemethanamine (ACI), N-tert-Butyl-d9-benzylamine, N-Benzyl-tert-butylamine-d9, N-Benzyl-tert-butyl-d9-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12 H,9H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(NCc1ccccc1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-bencil-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.3148 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1926 g/mol |
| Mostrar más |