Learn More
Acetónido de N-bencil salbutamol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| CAS | 1797114-57-8 |
| Fórmula molecular | C23H31NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-[[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]methyl]-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-methanol, N-Benzyl Salbutamol Acetonide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO3/c1-22(2,3)24(14-17-9-7-6-8-10-17)15-20(25)18-11-12-21-19(13-18)16-26-23(4,5)27-21/h6-13,20,25H,14-16H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc2OC(C)(C)OCc2c1)Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil(terc-butil)amino]-1-(2,2-dimetil-4H-1,3-benzodioxin-6-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 369.4971 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.2304 |