Learn More
N-bencil-(S)-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-(S)-proline |
| CAS | 31795-93-4 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2/c14-12(15)11-7-4-8-13(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCN1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-bencilpirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 205.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1103 |