Learn More
N-bencil-p-toluenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30345003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345003 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30345003 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31519025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Fórmula molecular C14 H15 N O2 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo BTS
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-4-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 261.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0823