Learn More
N-bencil-p-toluenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30330455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330455 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30330455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB315190100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Fórmula molecular C14 H15 N O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo BTS
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-bencil-4-metilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 261.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0823
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.