Learn More
N-Bencil-p-toluenosulfonamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436639 10 mg 10 miligramos
15426639 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64910.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Un potente inhibidor de la S1 ATPasa de miosina estimulada por calcio
A potent inhibitor of calcium-stimulated myosin S1 ATPase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1576-37-0
Fórmula molecular C14H15NO2S
Peso molecular (g/mol) 261.339
Número MDL MFCD00159328
Clave InChI WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-p-toluenesulfonamide, n-tosylbenzylamine, p-toluenesulfonamide, n-benzyl, n-benzyl-p-toluenesulphonamide, n-benzyl-4-methyl-benzenesulfonamide, n-benzyl-4-methylbenzene-1-sulfonamide, n-benzyl-p-toluene sulphonamide, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, 4-methyl-n-phenylmethyl benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenylmethyl-benzenesulfonamid
PubChem CID 95801
Nombre IUPAC N-bencil-4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-p-toluenesulfonamide
Punto de fusión 115°C
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.34
Forma física Polvo cristalino