Learn More
N-bencil nortropinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzylnortropinone |
| CAS | 28957-72-4 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17NO/c16-14-8-12-6-7-13(9-14)15(12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2/t12-,13+ |
| SMILES | O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-8-bencil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 215.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.131 |