Learn More
N-Benzyl(-)-Nebivolol, TRC
Código de producto. 30012431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012431 5 mg 5 miligramos
30011044 1 mg 1 miligramo
30009028 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2857335MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1199945-26-0
Fórmula molecular C29H31F2NO4
Peso molecular (g/mol) 495.56
Sinónimo (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[[(Phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol;
Nombre IUPAC (1S)-2-[benzil-[(2S)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il]-2-hidroxietil]amino-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]etanol
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)F)O[C@H]1[C@H](CN(CC3=CC=CC=C3)C[C@@H]([C@@H]4CCC5=C(O4)C=CC(=C5)F)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl (-)-Nebivolol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2/t24-,25-,28-,29+/m0/s1