Learn More
N-Bencil-N-terc-butil-4-(clorometil)benzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415996 250 mg 250 miligramos
15405996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60751.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448636-17-6
Fórmula molecular C19H22ClNO
Peso molecular (g/mol) 315.841
Número MDL MFCD22683147
Clave InChI AGBSCAUSQCMREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-n-tert-butyl-4-chloromethyl benzamide
PubChem CID 98000581
Nombre IUPAC N-bencil-N-terc-butil-4-(clorometil)benzamida
SMILES CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.84
Porcentaje de pureza 97%