Learn More
Clorhidrato de N-bencil-N-fenilhidracina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473607 5 g 5 g
11483607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5705-15-7 | C13H15ClN2 | 234.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5705-15-7
Fórmula molecular C13H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 234.73
Número MDL MFCD00050690
Clave InChI JTYLHYOCBGPMNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazine hydrochloride, usaf ek-1666, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, monohydrochloride, alpha-benzyl-alpha-phenylhydrazine hydrochloride, n-benzyl-n-phenylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, 1-benzyl-1-phenyl-, hydrochloride, 1-benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride van, hydrazine, 1-phenyl-1-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-209lvq
PubChem CID 79785
Nombre IUPAC 1-bencil-1-fenilhidracina;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 178°C to 181°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3707186
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.73
Porcentaje de pureza ≥98%