Learn More
Cloruro de N-bencil-N,N-dimetiltetradecan-1-aminio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecan-1-aminium Chloride |
| CAS | 68391-01-5 |
| Fórmula molecular | C23H42N.Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-] |
| Peso molecular (g/mol) | 368 |