Learn More
Sal interna de [(N-bencil-N-metilamonio)metil]trifluoroborato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448445 1 g 1 g
15458445 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33397.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1268341-00-9 | Molecular Formula: C9H13BF3N | Molecular Weight: 203.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1268341-00-9
Fórmula molecular C9H13BF3N
Peso molecular (g/mol) 203.015
Número MDL MFCD20134169
Clave InChI JRTRNQRZOUGDCI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo n-benzyl-n-methylammonium methyl trifluoroborate internal salt, benzyl methyl ammonio methyl trifluoroboranuide
PubChem CID 53243645
Nombre IUPAC [bencil(metil)azaniumil]metil-trifluoroboranuida
SMILES [B-](C[NH+](C)CC1=CC=CC=C1)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [(N-Benzyl-N-methylammonium)methyl]trifluoroborate internal salt
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 95%