Learn More
N-bencil-N-metil-2-[N'-[3-[2-(trifluorometil)-10H-fenotiazin-10-il]propil]etanolamina]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-N-methyl-2-[N’-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]ethanolamine]acetamide |
| CAS | 1797114-52-3 |
| Fórmula molecular | C28 H30 F3 N3 O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30F3N3O2S/c1-32(19-21-8-3-2-4-9-21)27(36)20-33(16-17-35)14-7-15-34-23-10-5-6-11-25(23)37-26-13-12-22(18-24(26)34)28(29,30)31/h2-6,8-13,18,35H,7,14-17,19-20H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2-[2-hidroxietil-[3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]propil]amino]-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 529.617 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.201 |