Learn More
N-Bencil-N-isopropil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436488 250 mg 250 miligramos
15426488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60018.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313496-12-7
Fórmula molecular C17H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 298.342
Número MDL MFCD00406455
Clave InChI WOIOOHBTONFDSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-benzyl-n-isopropyl-4-nitrobenzamide, cambridge id 5107091, n-benzyl-4-nitro-n-propan-2-yl benzamide, n-methylethyl 4-nitrophenyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 694604
Nombre IUPAC N-bencil-4-nitro-N-propan-2-ilbenzamida
SMILES CC(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-N-isopropyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.34
Porcentaje de pureza 97%