Learn More
N-bencil N-desmetil trimebutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine |
| CAS | 1329834-94-7 |
| Fórmula molecular | C28H33NO5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(N-Benzyl-methylamino)-2-phenylbutyl Ester, N-Benzyl N-Monodesmethyltrimebutine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H33NO5/c1-6-28(23-15-11-8-12-16-23,29(2)19-21-13-9-7-10-14-21)20-34-27(30)22-17-24(31-3)26(33-5)25(18-22)32-4/h7-18H,6,19-20H2,1-5H3 |
| SMILES | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-[bencil(metil)amino]-2-fenilbutilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 463.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.2359 |