Learn More
N-bencil N-desmetil trimebutina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl N-Demethyl Trimebutine-d5 |
| CAS | 1330189-05-3 |
| Fórmula molecular | C28H28D5NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 2-(N-Benzyl-methylamino)-2-phenylbutyl-d5 Ester, N-Benzyl N-Monodesmethyltrimebutine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H33NO5/c1-6-28(23-15-11-8-12-16-23,29(2)19-21-13-9-7-10-14-21)20-34-27(30)22-17-24(31-3)26(33-5)25(18-22)32-4/h7-18H,6,19-20H2,1-5H3/i1D3,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)Cc2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-[bencil(metil)amino]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-fenilbutilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 468.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.2673 |