Learn More
N-bencil-N-(2-etoxifenoxi)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-N-(2-ethoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 434312-10-4 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO2/c1-3-18(14-15-10-6-5-7-11-15)20-17-13-9-8-12-16(17)19-4-2/h5-13H,3-4,14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1ON(CC)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-(2-etoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 271.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1572 |