Learn More
N-bencil-L-serina, éster metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-L-Serine, Methyl Ester |
| CAS | 123639-56-5 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Serine, N-(phenylmethyl)-, methyl ester, (S)-Methyl 2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate, N-Benzyl-L-serine methyl ester, (S)-N-Benzylserine methyl ester, Methyl N-benzyl-L-serinate, Methyl (2S)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO3/c1-15-11(14)10(8-13)12-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,12-13H,7-8H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CO)NCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(bencilamino)-3-hidroxipropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1052 |