Learn More
Clorhidrato de N-bencilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl Glycine Hydrochloride |
| CAS | 7689-50-1 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(bencilamino)acético;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 201.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.0557 |