Learn More
N-Epinefrina Bencil, TRC
Código de producto. 17941215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17941215 10 mg 10 miligramos
17933535 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17941215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27640010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1095714-91-2
Fórmula molecular C16 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 273.33
Sinónimo rac Adrenaline EP Impurity D
Nombre IUPAC 4-[2-[benzil(metil)amino]-1-hidroxi-etil]benceno-1,2-diol
SMILES CN(CC(O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl Epinephrine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,16,18-20H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1365