Learn More
N-bencilcarvedilol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-[benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H- carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| CAS | 72955-94-3 |
| Fórmula molecular | C31 H32 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2RS)-1-[Benzyl[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-3-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol, Carvedilol Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 1-[bencil-[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-3-(9H-carbazol-4-iloxi)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 496.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 496.2362 |