Learn More
Clorhidrato de N-bencil-bis(2-cloroetil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Benzyl-bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 10429-82-0 |
| Fórmula molecular | C11H15NCl2 . HCl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzylbis(2-chloroethyl)amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15Cl2N.ClH/c12-6-8-14(9-7-13)10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5H,6-10H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCN(CCCl)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-2-cloro-N-(2-cloroetil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 268.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0348 |