Learn More
N-Bentil-Beta-alanina, TRC
Código de producto. 30179604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179604 50 mg 50 miligramos
30179332 500 mg 500 miligramos
30179467 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB12515550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5426-62-0
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Nombre IUPAC Ácido 3-(benzilamino)propanoico
SMILES OC(=O)CCNCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-beta-alanine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c12-10(13)6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946