Learn More
N-Bencil-beta-alanina éster etílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11318596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318596 1 g 1 g
11328596 5 g 5 g
11338596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17652.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23583-21-3
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD00085541
Clave InChI HCTJHQFFNDLDPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-benzylamino propanoate, ethyl 3-benzylamino propionate, ethyl n-benzyl-beta-alaninate, n-benzyl-beta-alanine ethyl ester, 3-benzylamino-propionic acid ethyl ester, 3-benzylaminopropionic acid ethyl ester, n-benzyl-3-aminopropionic acid ethyl ester, ethyl n-benzyl-, a-alaninate, ethyl3-benzylamino propanoate
PubChem CID 90196
Nombre IUPAC etil 3-(benzilamino)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCNCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyl-beta-alanine ethyl ester
Punto de ebullición 150°C (0.2mmHg)
Fórmula lineal C6H5CH2NHCH2CH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.505
Densidad 1.03
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 98%